MABF80A
Anti-CD11b, (human/mouse), FITC, clone M1/70 Antibody
clone M1/70, from rat, FITC conjugate
別名:
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, CD11b, CD11b,
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M1/70, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGAM(3684)
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫グロブリン及び免疫
品質
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD11b, in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
物理的形状
保管および安定性
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF800:
MABF801:
MABF802:
試験成績書(COA)