MABF412
Anti-CD4 Antibody (mouse), FITC, clone GK1.5
clone GK1.5, 0.5 mg/mL, from rat
別名:
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24, Ly-24, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I, CD44
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GK1.5, monoclonal
交差性
mouse
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Cd4(12504)
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF412:
試験成績書(COA)