MABF148D
Anti- CD161 (NK1.1) (mouse), APC, clone PK136 Antibody
clone PK136, from mouse, Allophycocyanin conjugate
別名:
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B allele A, CD161 antigen-like family member B, Lymphocyte antigen 55b (Ly-55b), NKR-P1 34, Natural killer cell surface protein NKR-P1B allele SJL/BALB (NKR-P1B), CD161b, CD161 (NK1.1)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PK136, monoclonal
化学種の反応性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Klrb1C(17059)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫グロブリン及び免疫
品質
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD161 (NK1.1) in one million C57Bl/6 splenocytes stained with FITC Anti-mouse CD3e.
物理的形状
保管および安定性
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF1487:
MABF1488:
試験成績書(COA)