MABF143B
Anti-TER-119 (mouse), clone TER-119, biotin conjugate Antibody
clone TER-119, from rat, purified by affinity chromatography
別名:
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 1, Inositol polyphosphate-5-phosphatase of 145 kDa (SIP-145), SH2 domain-containing inositol 5′-phosphatase 1 (SH2 domain-containing inositol phosphatase 1 or short name: SHIP-1), p150Ship, TER-119
About This Item
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TER-119, monoclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
flow cytometry: suitable
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Ly76(104231)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫グロブリン及び免疫
品質
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected TER-119 in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
物理的形状
保管および安定性
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF1432:
MABF1433:
試験成績書(COA)