MABE968
Anti-HLCS Antibody, clone 2C2.1
clone 2C2.1, from mouse
別名:
Biotin--protein ligase, HLCS, Biotin apo-protein ligase, Biotin--[methylmalonyl-CoA-carboxytransferase] ligase, Biotin--[propionyl-CoA-carboxylase [ATP-hydrolyzing]] ligase, Holocarboxylase synthetase, HCS, Biotin--[methylcrotonoyl-CoA-carboxylase] ligas
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C2.1, monoclonal
交差性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HLCS(3141)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
代謝ホルモン及び受容体
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected HLCS in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE968:
試験成績書(COA)