安全性情報
MABE288
Sigma-Aldrich
抗PCNA抗体、クローンPC10
clone PC10, from mouse
別名:
Proliferating cell nuclear antigen, PCNA, Cyclin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PC10, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCNA(5111)
詳細
増殖細胞核抗原(PCNA)はヘテロ三量体の核タンパク質で、複製DNAのクランプとして機能します。DNAが損傷し、DNA修復経路が機能しなくなった場合、PCNAは損傷乗り越えDNA合成を媒介します。これはDNA損傷耐性(DDT)経路であり、複製ストレス、電離放射線、自発的DNA損傷などによってDNAに大きな損傷が生じたとしても、複製を進行できます。PCNAは主に、損傷部位上でDNAを伸長できる低い忠実度のDNAポリメラーゼ酵素を動員します。PCNAは、関与するDDT経路に応じて、次のようなユビキチン化のサイクルによって制御されています。すなわちPCNAは、Rad6-Rad18によってモノユビキチン化され、Mms2-Ubc13-Rad5によってポリユビキチン化され、またはUbc9-Siz1複合体によってスモイル化されます。
免疫原
ヒトPCNAに相当するリコンビナントタンパク質
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト結腸腺がん組織およびヒト扁桃組織のPCNAを検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:1,500で使用、ヒトリンパ節およびヒト結腸腺がん組織のPCNAを検出できます。
抗PCNA抗体クローンPC10(マウスモノクローナル抗体)は、PCNA(増殖細胞核抗原、別名:サイクリン)の検出において、WB、IHC、IFでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
細胞周期、DNA複製および修復
品質
HeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.01 µg/mLで使用、10 µgのHeLa細胞ライセートでPCNAを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約29 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE288:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hai-Yan Wu et al.
NPJ Regenerative medicine, 6(1), 36-36 (2021-07-01)
Cardiovascular disease is the leading cause of death in the world due to losing regenerative capacity in the adult heart. Frogs possess remarkable capacities to regenerate multiple organs, including spinal cord, tail, and limb, but the response to heart injury
資料
Loading controls in western blotting application.