安全性情報
MABE1151
Sigma-Aldrich
Anti-OASIS (CREB3L1) Antibody, clone 10H1
clone 10H1, from mouse
別名:
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, Old astrocyte specifically-induced substance, OASIS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10H1, monoclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CREB3L1(90993)
詳細
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1(UniProt:Q96BA8)(別名:cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1、Old astrocyte specifically-induced substance、OASIS)は、ヒトCREB3L1(別名:OASIS、PSEC0238)遺伝子(Gene ID:90993)によってコード化されます。OASISは1回膜貫通II型膜タンパク質で、転写因子として働き、小胞体ストレス応答(UPR)に関与しています。
DNAコンセンサス配列5′-GTGXGCXGC-3′に結合します。細胞質ドメイン(aa 1-374)、ヘリカルドメイン(aa 375-395)、管腔ドメイン(aa 396-519)を持ちます。小胞体(ER)ストレスがない場合、N末端DNA結合ドメインと転写活性化ドメインが膜の細胞質側に向いた状態でER膜に挿入されます。しかし、ERストレスに応答して、ゴルジ体へと輸送され、そこで常在するプロテアーゼであるS1P/MBTPS1およびS2P/MBTPS2により部位特異的に切断されます。萌出されたN末端細胞質ドメインは、核へと移動し、特定の標的遺伝子の転写にを引き起こします。OASISは、骨形成においても、COL1A1とおそらくCOL1A2、さらに骨基質タンパク質の分泌を通して、重要な役割を果たしています。骨芽細胞特異的COL1A1プロモーター領域にあるUPR element(UPRE)様配列に直接結合し、その転写を誘発します。OASISは、アストロサイトをERストレスに誘発される細胞死から守るためにも必要です。アストロサイトでは、BiP/HSPA5プロモーターのcAMP応答配列(CRE)に結合し、その転写活動に関与します。CREB3L1遺伝子の変異は、低骨量、骨脆弱性、わずかな外傷後に骨折しやすいという特徴をもつ骨形成不全症を引き起こすことが報告されています。
特異性
クローン10H1は、ヒト組織においてCyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1(CREB3L1)を検出できます。N末端領域の35アミノ酸内にあるエピトープを標的とします。
免疫原
ヒトOASIS(CREB3L1)のN末端領域由来の35アミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト膵臓およびヒト扁桃組織においてOASIS(CREB3L1)を検出できます。
免疫組織染色:免疫組織染色においてOASIS(CREB3L1)を検出できます(Denard, B., et. al. (2015).PLoS One.10(6):e0129233)。
ウェスタンブロッティング:ウェスタンブロッティングにおいてOASIS(CREB3L1)を検出できます(Denard, B., et. al. (2015).PLoS One.10(6):e0129233; Chen, Q., et. al. (2016).Mol Cell. 63(4):567-78)。
抗OASIS (CREB3L1)、クローン10H1(カタログ番号MABE1151)は、特異性の高いマウスモノクローナル抗体で、Cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1を標的とし、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングにおいて検証されています。
品質
ヒト前立腺がん組織において免疫組織染色により評価済み。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト前立腺がん組織切片においてOASIS(CREB3L1)を検出できます。
ターゲットの説明
算出値:57.00 kDa。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABE1151:
MABE1151-25UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniele Pittari et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 986997-986997 (2022-11-01)
Upon progesterone stimulation, Endometrial Stromal Cells (EnSCs) undergo a differentiation program into secretory cells (decidualization) to release in abundance factors crucial for embryo implantation. We previously demonstrated that decidualization requires massive reshaping of the secretory pathway and, in particular, of