MABE1074
Anti-SMARCA3 (HLTF) Antibody, clone 11-1
clone 11-1, from mouse
別名:
Helicase-like transcription factor, DNA-binding protein/plasminogen activator inhibitor 1 regulator, HIP116, RING finger protein 80, Sucrose nonfermenting protein 2-like 3, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamil
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
11-1, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HLTF(6596)
詳細
Ref.: Arcolia, V et al. (2014). BMC Cancer 14, 492.
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected predominantly nuclear HLTF (SMARCA3) immunoreactivity in human breast cancer tissue section.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABE1074:
試験成績書(COA)