MABC662
Anti-RIPK2 Antibody, clone 1H10.1
clone 1H10.1, from mouse
別名:
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 2, CARD-containing interleukin-1 beta-converting enzyme-associated kinase, CARD-containing IL-1 beta ICE-kinase, RIP-like-interacting CLARP kinase, Receptor-interacting protein 2, RIP-2, Tyrosine-prote
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H10.1, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RIPK2(8767)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RIPK2 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
MABC662:
試験成績書(COA)