MABC541
Anti-Cullin-3 Antibody, clone 3A8.1
clone 3A8.1, from mouse
別名:
Transient receptor potential cation channel subfamily V member 4, TrpV4, Osm-9-like TRP channel 4, OTRPC4, Transient receptor potential protein 12, TRP12, Vanilloid receptor-like channel 2, Vanilloid receptor-like protein 2, VRL-2, Vanilloid receptor-rel
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A8.1, monoclonal
化学種の反応性
monkey, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CUL3(8452)
詳細
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Cullin-3 in 10 µg of mouse neuroblastoma Neuro-2a (N2a) cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC541:
試験成績書(COA)