Merck
MABC32
Sigma-Aldrich
抗p62(セクエストソーム-1)抗体、クローン11C9.2
clone 11C9.2, from mouse
別名:
sequestosome 1, EBI3-associated protein of 60 kDa, Paget disease of bone 3, phosphotyrosine independent ligand for the Lck SH2 domain p62, oxidative stress induced like, EBI3-associated protein p60, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 doma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
11C9.2, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SQSTM1(8878)
詳細
p62は、別名セクエストソーム-1であり、62 kDaのras-GAP関連タンパク質です。p62はsrcファミリーチロシンキナーゼに結合すると考えられており、活性化srcファミリーキナーゼとその下流エフェクターとのリンカー作用も行う可能性があります。p62にはRNA結合領域があるため、RNA結合能を有する可能性があります。p62は、転写因子NF-κBの活性化と関連しており、細胞分化、免疫応答、およびカリウムチャネル調節に関与しています。p62は最近、外因性アポトーシスと関連付けられており、腫瘍形成において重要な役割を果たしている可能性があります。
免疫原
ヒトp62(セクエストソーム-1)に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗p62(セクエストソーム-1)抗体、クローン11C9.2を用いたp62(セクエストソーム-1)の検出は、WB、FC、ICでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:0.001 µg/mLで使用、10 µgのPC12細胞ライセート中のp62(セクエストソーム-1)を検出できます。
フローサイトメトリー:1.0 µgで使用、固定し透過処理したHeLa細胞の染色において p62(セクエストソーム-1)を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、NIH/3T3、A431、HeLa細胞のp62 (セクエストソーム-1)を検出できます。
研究カテゴリー
アポトーシス・癌
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
品質
A431細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.001 µg/mLで使用、10 µgのA431細胞ライセート中のp62(セクエストソーム-1)を検出できます。
ターゲットの説明
約47-60 kDa、実測。
このタンパク質の算出した分子量は47 kDaであり、修飾による38 kDaのアイソフォームもあります。このタンパク質は一部のライセートでは最高約60 kDaのものが認められることがあります。
物理的形状
PBSおよび0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgMκ。
フォーマット:精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
A431細胞ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABC32:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
AMPK involvement in endoplasmic reticulum stress and autophagy modulation after fatty liver graft preservation: a role for melatonin and trimetazidine cocktail.
Zaouali, Mohamed Amine, et al.
Journal of Pineal Research (2013)
Huimin Yan et al.
Journal of rheumatic diseases and treatment, 1(1), 5-5 (2015-06-30)
Autophagy plays a central role in various disease processes. However, its contribution to inflammatory arthritides such as rheumatoid arthritis (RA) is unclear. We observed that autophagy is engaged in the K/BxN serum transfer model of RA but autophagic flux is
Michalis Papadakis et al.
Nature medicine, 19(3), 351-357 (2013-02-26)
Previous attempts to identify neuroprotective targets by studying the ischemic cascade and devising ways to suppress it have failed to translate to efficacious therapies for acute ischemic stroke. We hypothesized that studying the molecular determinants of endogenous neuroprotection in two
Mallika Valapala et al.
Autophagy, 10(3), 480-496 (2014-01-29)
In phagocytic cells, including the retinal pigment epithelium (RPE), acidic compartments of the endolysosomal system are regulators of both phagocytosis and autophagy, thereby helping to maintain cellular homeostasis. The acidification of the endolysosomal system is modulated by a proton pump
Elisa Teyssou et al.
Neurobiology of aging, 58, 239-239 (2017-07-19)
Mutations in UBQLN2 have been associated with rare cases of X-linked juvenile and adult forms of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and ALS linked to frontotemporal dementia (FTD). Here, we report 1 known (c.1489C>T, p.Pro497Ser, P497S) and 3 novel (c.1481C>T, p.Pro494Leu
資料
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.