MABC287
Anti-PXR Antibody, clone 1F10.1
clone 1F10.1, from mouse
別名:
Nuclear receptor subfamily 1 group I member 2, Orphan nuclear receptor PAR1, Orphan nuclear receptor PXR, Pregnane X receptor, Steroid and xenobiotic receptor, SXR, PXR
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F10.1, monoclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), gorilla (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NR1I2(8856)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PXR in 10 µg of human colon tissue lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC287:
試験成績書(COA)