MABC286
Anti-Tankyrase-1/TNKS Antibody, clone 7D1.2
clone 7D1.2, from mouse
別名:
Tankyrase-1, TANK1, ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 5, ARTD5, Poly [ADP-ribose] polymerase 5A, TNKS-1, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase, Tankyrase I
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7D1.2, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG3κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TNKS(8658)
詳細
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Tankyrase-1/TNKS in neurons and glial cells in human cerebral cortex tissue, Purkinje, basket and granule cells in human cerebellum tissue, and neurons in human thalamus tissue.
品質
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Tankyrase-1/TNKS in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
Uncharacterized bands may be observed in some lysates.
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC286:
試験成績書(COA)