安全性情報
MABC202
Sigma-Aldrich
抗APC抗体、クローンFE9
clone FE9, from mouse
別名:
Adenomatous polyposis coli protein, Protein APC, Deleted in polyposis 2.5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
FE9, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APC(324)
詳細
大腸腺腫症タンパク質(APC)は、ユビキタスなマルチドメインタンパク質で、腫瘍抑制因子としての役割がよく知られています。APCが介在する腫瘍抑制のメカニズムについては、いまだ活発に研究されている分野ですが、複数の研究から、APCはアキシン/GSK3複合体との相互作用を介してβ-カテニンを下方制御し、それにより、細胞増殖に寄与するMYCなどの遺伝子の転写を阻止することで、Wntシグナル伝達経路の負の調節因子であることが示唆されています。APCタンパク質の欠損は、家族性腺腫症を含むさまざまなタイプのがんの発生と増殖に寄与します。しかし他の研究では、APCはEB1微小管結合タンパク質などの他のさまざまなタンパク質と相互作用し、細胞移動のような他のプロセスを調節していることが示されています。
特異性
この抗体はAPCのN末端を認識します。
免疫原
ヒトAPCのN末端に相当する直鎖ペプチドです。
アプリケーション
抗APC抗体クローン4G10は、ウェスタンブロッティングで使用できるAPCに対する抗体です。
品質
SW480細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLの本抗体は、10 µgのSW480細胞ライセートでAPCを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約147 kDaUniprotでは、完全長のタンパク質は約312 kDaと記載されています。本抗体は約147 kDaの短縮型タンパク質を検出することが示されています。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC202:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inducible in vivo genome editing with CRISPR-Cas9.
Dow, LE; Fisher, J; O'Rourke, KP; Muley, A; Kastenhuber, ER; Livshits, G; Tschaharganeh et al.
Nature Biotechnology null
Thai Q Tran et al.
Nature cancer, 1(3), 345-358 (2020-08-25)
Genetic-driven deregulation of the Wnt pathway is crucial but not sufficient for colorectal cancer (CRC) tumourigenesis. Here, we show that environmental glutamine restriction further augments Wnt signaling in APC mutant intestinal organoids to promote stemness and leads to adenocarcinoma formation
Maria Paz Zafra et al.
Nature biotechnology, 36(9), 888-893 (2018-07-04)
CRISPR base editing enables the creation of targeted single-base conversions without generating double-stranded breaks. However, the efficiency of current base editors is very low in many cell types. We reengineered the sequences of BE3, BE4Gam, and xBE3 by codon optimization
Bo Cen et al.
Oncogene, 40(41), 5984-5992 (2021-08-14)
PD-L1 expression is elevated in various human cancers, including colorectal cancer. High levels of PD-L1 expressed on tumor epithelial cells are one of the potential mechanisms by which tumor cells become resistant to immune attack. However, PD-L1 regulation in tumor
Dong Hoon Kang et al.
Nature communications, 8(1), 40-40 (2017-07-01)
Mammalian 2-Cys peroxiredoxin (Prx) enzymes are overexpressed in most cancer tissues, but their specific signaling role in cancer progression is poorly understood. Here we demonstrate that Prx type II (PrxII) plays a tumor-promoting role in colorectal cancer by interacting with