MABC1813
Anti-CD44v5 Antibody, clone C44Mab-3
別名:
CDw44, Epican, Extracellular matrix receptor III (ECMR-III) GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Heparan sulfate proteoglycan, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, LHR, Phagocytic glycoprotein 1 (PGP-1), Phagocytic glycoprotein I (PGP-I)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
C44Mab-3, monoclonal
分子量
calculated mol wt 82 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
精製方法
using protein G
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
monkey
包装
antibody small pack of 100
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
エピトープ配列
N-terminal half
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... CD44(960)
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Flow Cytometry in a CHO cells overexpressing CD44v3-10.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected CD44v6 in a one million CHO cells overexpressing CD44v3-10.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD44v5 in Western Blotting applications (Kudo, Y., et al. (2023). Antibodies (Basel). 12(2):31).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CD44v5 in Immunohistochemistry applications (Kudo, Y., et al. (2023). Antibodies (Basel). 12(2):31).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD44v5 in Flow Cytometry applications (Kudo, Y., et al. (2023). Antibodies (Basel). 12(2):31).
ELISA Analysis: A representative lot detected CD44v5 in ELISA applications (Kudo, Y., et al. (2023). Antibodies (Basel). 12(2):31).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
ターゲットの説明
物理的形状
再構成
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC1813-100UG:
MABC1813-25UG:
試験成績書(COA)