安全性情報
MAB8691
Sigma-Aldrich
抗C型肝炎ウイルス抗体、ヘリカーゼドメインNS3
Chemicon®, from mouse
別名:
HCV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
特異性
HCV NS3、ヘリカーゼドメインに特異的。
免疫原
NS3のリコンビナントタンパク質
アプリケーション
ELISA
免疫組織染色(パラフィン包埋)
免疫蛍光染色
イムノブロット
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗C型肝炎ウイルス抗体、ヘリカーゼドメインNS3はC型肝炎ウイルスのレベルを検出します。ELISA、IF、WB、IH(P)での使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
フォーマット:精製
保存剤を含まないPBS、pH 7.4中の液体
保管および安定性
-20℃の未希釈アリコートで受領日から最大6カ月間保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。短期間の保存(1週間)は2~8℃で行えます。汚染を防ぐため、滅菌したチップで取り扱ってください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8691:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jun Zhang et al.
Molecular medicine reports, 12(4), 5109-5115 (2015-07-08)
Chronic hepatitis C virus (HCV) infection is a major cause of hepatocellular carcinoma (HCC) worldwide. The HCV non‑structural protein 3 (NS3) protein is considered to affect normal cellular functions and to be involved in HCV carcinogenesis. The expression of microRNA
Shao-Ru Chen et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 21(10) (2016-10-19)
Hepatitis C virus (HCV) infects 200 million people worldwide, and 75% of HCV cases progress into chronic infections, which consequently cause cirrhosis and hepatocellular carcinoma. HCV infection is treated with currently considered standard drugs, including direct anti-viral agents (DAAs), alone
Ming Chen et al.
Microbiology and immunology, 60(6), 407-417 (2016-04-16)
Hepatitis C virus (HCV) non-structural protein 5A (NS5A) is a multifunctional protein that is involved in the HCV life cycle and pathogenesis. In this study, a host protein(s) interacting with NS5A by tandem affinity purification were searched for with the
Rheza Gandi Bawono et al.
The Kobe journal of medical sciences, 67(2), E38-E47 (2021-11-20)
We previously reported that hepatitis C virus (HCV) NS5A (1b, Con1) protein accepts covalent ISG15 conjugation at specific lysine (Lys) residues (K44, K68, K166, K215 and K308), exhibiting proviral effects on HCV RNA replication. Here we investigated a role of
Lin Deng et al.
Journal of virology, 96(6), e0181121-e0181121 (2022-01-20)
We previously reported that hepatitis C virus (HCV) infection activates the reactive oxygen species (ROS)/c-Jun N-terminal kinase (JNK) signaling pathway. However, the roles of ROS/JNK activation in the HCV life cycle remain unclear. We sought to identify a novel role