由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TLL 6C5, monoclonal
交差性
mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Hcn3(15168)
特異性
HCN3(過分極活性化・環状ヌクレオチドゲートチャネル3)この抗体はHCN3のグリコシル化型と脱グリコシル化型の両方を認識します。網膜調製物由来の糖化タンパク質で約90 kDaのバンドを認識します。
免疫原
ラットHCN3由来の合成ペプチド
アプリケーション
ラットおよびマウス網膜でのウェスタンブロッティング:網膜調製物由来の糖化タンパク質で約90 kDaのバンドを認識します。
ラットおよびマウス網膜での免疫組織染色:
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
ラットおよびマウス網膜での免疫組織染色:
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗HCN3抗体クローンTLL 6C5は、HCN3量の検出において、IHおよびWBでの使用が文献発表され、検証されています。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB5598:
試験成績書(COA)
An essential role for modulation of hyperpolarization-activated current in the development of binaural temporal precision.
Khurana, S; Liu, Z; Lewis, AS; Rosa, K; Chetkovich, D; Golding, NL
The Journal of Neuroscience null
Frank Müller et al.
The European journal of neuroscience, 17(10), 2084-2096 (2003-06-06)
Hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated (HCN) channels codetermine the integrative behaviour of neurons and shape their response to synaptic stimulation. We used immunohistochemistry and patch-clamp recording to study the composition and distribution of HCN channels in the rat retina. All four