安全性情報
MAB5276
Sigma-Aldrich
Anti-Endorphin β Antibody, clone 3-E7
clone 3-E7, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-ACTH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3-E7, monoclonal
交差性
pig, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POMC(5443)
特異性
この抗体はヒトO-エンドルフィンのアミノ末端H-Tyr-Gly-Gly-Phe配列と反応します。そのため、[Met]-エンケファリンや[Leu]-エンケファリンなどの同一配列のホモログや、多くのオピオイドペプチドと高い交差反応性を示します。またブタやラクダのO-エンドルフィンとも反応します。しかし、ヒトβ-リポトロピンやN-アセチル-β-エンドルフィンは認識しません(Gramsch et al., 1983; Meo et al., 1983; Herz et al., 1982)。
免疫原
ポリリジンまたはサイログロブリンと共有結合した合成ヒトβ-エンドルフィン(Gramsch et al., 1983; Meo et al., 1983)(H-Tyr-Gly-Gly-Phe配列)。
アプリケーション
ELISA 免疫組織染色
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
この抗エンドルフィン抗体クローン3-E7は、エンドルフィンの検出において、ELISAおよびIHでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経炎症・疼痛
ホルモン・受容体
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン 0.02 Mリン酸バッファー+0.25 M NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cの最長6か月保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5276:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Binding characteristics of a monoclonal beta-endorphin antibody recognizing the N-terminus of opioid peptides.
Gramsch, C, et al.
Journal of Neurochemistry, 40, 1220-1226 (1983)
W H Oertel et al.
Life sciences, 33 Suppl 1, 73-76 (1983-01-01)
Opioid peptide-like (OPL)-immunoreactivity and (the GABA-biosynthetic enzyme) glutamic acid decarboxylase-like (GAD)-immunoreactivity were localized in rat neostriatum and central amygdaloid nucleus (ACE) using a polyclonal sheep antiserum to rat brain GAD and a monoclonal mouse antibody to the N-terminus of beta-endorphin
Fernanda B Lima et al.
Brain research, 1663, 1-8 (2017-03-13)
With the decline of ovarian steroids levels at menopause, many women experience an increase in anxiety and stress sensitivity. The locus coeruleus (LC), a central source of noradrenaline (NE), is activated by stress and is inhibited by β-endorphin. Moreover, increased
Characteristics of a monoclonal beta-endorphin antibody recognizing the N-terminus of opioid peptides.
Herz, A, et al.
Life Sciences, 31, 1721-1724 (1982)
Monoclonal antibody to the message sequence Tyr-Gly-Gly-Phe of opioid peptides exhibits the specificity requirements of mammalian opioid receptors.
Meo, T, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 80, 4084-4088 (1983)