安全性情報
MAB4418
Sigma-Aldrich
抗Achaete Scuteホモログ2抗体、クローン7E2
clone 7E2, from mouse
別名:
achaete-scute complex (Drosophila) homolog-like 2, achaete-scute complex homolog 2 (Drosophila), achaete-scute complex homolog-like 2, achaete-scute complex-like 2, achaete-scute complex-like 2 (Drosophila), mammalian achaete/scute homologue 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7E2, monoclonal
交差性
human
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ASCL2(430)
詳細
Achaete Scuteホモログ2(別名哺乳類aschaete-scuteホモログ2、またはMash2)は、発生中の胎盤の絨毛外栄養膜に特異的に発現する核タンパク質です。胎盤の発生には、塩基性ヘリックス・ループ・ヘリックス転写因子であるAchaete Scuteホモログ2による制御が関与しており、これが、海綿栄養芽層の形成におけるHIF(低酸素症)を調節している可能性があります。Achaete Scuteホモログ2の標的変異誘発を行うと、海綿栄養芽層の欠如および迷路性栄養膜層の減少に関連した胎盤不全による、妊娠中期の胚致死に至る機能喪失が生じました。Achaete Scuteタンパク質は、健常な胎盤の発達に加えて、中枢神経系および末梢神経系の神経前駆細胞の決定にも関与している可能性があります。Achaete Scuteホモログ2は腸幹細胞の運命の制御因子であることも示唆されており、成人腸幹細胞の維持に不可欠です(Tanaka, M., et al., (1997) Dev Biol. 190(10):55-65)。
特異性
この抗体は、C末端近傍のAchaete Scuteホモログ2を認識します。
免疫原
C末端近傍のヒトAchaete Scuteホモログ2に相当するHisタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
免疫細胞染色: 独立したラボが前回のロットをICで使用しました(Van de Flier, L.G., et al., 2009)。
クロマチン免疫沈降: 独立したラボが前回のロットをChIPで使用しました(Hatzis, P., et al., 2008)。
抗Achaete Scuteホモログ2抗体、クローン7E2は、Achaete Scuteホモログ2の濃度を検出できます。WB、IC、ChIPでの使用が文献発表され、検証されています。
品質
ヒト胎盤組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのヒト胎盤組織ライセート中のAchaete Scuteホモログ2を検出できます。
ターゲットの説明
約20 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB4418:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jun Ye et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 17(8), 1014-1025 (2018-06-12)
The Wnt signaling pathway controls stem cell identity in the intestinal epithelium and cancer stem cells (CSCs). The transcription factor Ascl2 (Wnt target gene) is fate decider of intestinal cryptic stem cells and colon cancer stem cells. It is unclear
Genta Nagae et al.
Nature communications, 12(1), 5423-5423 (2021-09-21)
Hepatoblastoma (HB) is the most common pediatric liver malignancy; however, hereditary predisposition and acquired molecular aberrations related to HB clinicopathological diversity are not well understood. Here, we perform an integrative genomic profiling of 163 pediatric liver tumors (154 HBs and
Jarom Heijmans et al.
Cell reports, 3(4), 1128-1139 (2013-04-03)
Stem cells generate rapidly dividing transit-amplifying cells that have lost the capacity for self-renewal but cycle for a number of times until they exit the cell cycle and undergo terminal differentiation. We know very little of the type of signals
Transcription factor achaete scute-like 2 controls intestinal stem cell fate.
van der Flier, LG; van Gijn, ME; Hatzis, P; Kujala, P; Haegebarth, A; Stange, DE; Begthel et al.
Cell null
Zhongfeng Liu et al.
Aging and disease, 10(6), 1207-1220 (2019-12-04)
The molecular mediators underlying the effects of inflammation on neural stem cells (NSCs) are not fully characterized. In this study, we identified Ascl2 as a downstream basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor in NSCs following exposure to TNFα. Under normal conditions