Merck
MAB361
Sigma-Aldrich
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, Tau-5
別名:
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗タウ抗体、a.a. 210-241、クローンタウ-5, ascites fluid, clone Tau-5, Chemicon®
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Tau-5, monoclonal
交差性
mouse, human, rat, bovine
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
微小管関連タンパク質(MAP)は、微小管構造のチューブリンサブユニットに結合し、その機能的安定性を調節します。細胞内では、MAPは単量体およびチューブリン二量体に結合します。チューブリン二量体へのMAPの結合によって、より高次の微小管構造の形成がさらに安定化します。微小管構造へのMAP結合は、微小管親和性調節キナーゼ(MARK)を介したリン酸化に媒介されます。リン酸化は微小管に結合したMAPを遊離させて構造を不安定化し、脱重合に向かわせます。MAPには主に2つのタイプ(I型、II型)があります。II型MAPにはMAP2、MAP4、タウが含まれ、神経組織中に認められます。脳組織には6つのタウアイソフォームが存在し、それらは結合ドメインの数によって区別されます。3つのアイソフォームには3つの結合ドメインがあり、残りの3つには4つの結合ドメインがあります。結合ドメインはタンパク質のカルボキシ末端に位置し、正電荷を帯びています(負電荷を帯びた微小管に結合できるようになっています)。4つの結合ドメインをもつアイソフォームは、3つの結合ドメインをもつアイソフォームよりも微小管の安定化に優れています。
特異性
ウシ、ラットおよびヒト由来のタウ。
免疫原
ウシタウ
エピトープ:a.a. 210-241
アプリケーション
免疫組織染色:
この抗体の以前のロットを免疫組織染色で使用しました。
イムノブロット:
45~68 kDaサイズ範囲のタウのリン酸化および非リン酸化アイソフォームを認識します。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗タウ抗体、a.a. 210-241、クローンタウ-5はTauのレベルを検出します。また、IH、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経変性疾患
品質
PC12ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのPC12ライセートでタウを検出できます。
ターゲットの説明
45-68 kDa
関連事項
先発品:MAB10417
物理的形状
未精製
防腐剤を含まない未精製マウスモノクローナルIgG1腹水。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から1年間、-20ºCで安定です。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
脳組織、PC12細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB361:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mark D Johnson et al.
The Journal of biological chemistry, 279(25), 26685-26697 (2004-04-03)
Isotope-coded affinity tag reagents and high throughput mass spectrometry were used to quantitate changes in the expression of 150 proteins in mouse wild-type (p53(+/+)) cortical neurons undergoing DNA damage-induced death. Immunological techniques confirmed several of the changes in protein expression
Functional implications for the microtubule-associated protein tau: localization in oligodendrocytes.
LoPresti, P, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 92, 10369-10373 (1995)
Tau truncation during neurofibrillary tangle evolution in Alzheimer's disease.
Guillozet-Bongaarts, Angela L, et al.
Neurobiology of Aging, 26, 1015-1022 (2005)
Richard C Davis et al.
Acta neuropathologica, 115(2), 205-217 (2007-11-06)
Hirano bodies are paracrystalline F-actin-rich aggregations associated with a variety of conditions including aging, and neurodegenerative diseases. The composition and structure of these inclusions have been described by immunohistochemistry and ultrastructure, respectively. However, studies of the physiological function and dynamics
Elevated tauopathy and alpha-synuclein pathology in postmortem Parkinson's disease brains with and without dementia.
Wills, J; Jones, J; Haggerty, T; Duka, V; Joyce, JN; Sidhu, A
Experimental neurology null