結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AP20, monoclonal
化学種の反応性
rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (immunogen homology), mouse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
chicken ... Map2(424001)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
詳細
免疫原
アプリケーション
品質
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected MAP2 in rat cortex tissue.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3418B:
試験成績書(COA)