安全性情報
MAB3100-C
Sigma-Aldrich
Anti-Connexin 45 Antibody, near CT, cytoplasmic, clone 8A11.2 (Ascites Free)
clone 8A11.2, from mouse
別名:
Gap junction gamma-1 protein, Connexin-45, Gap junction alpha-7 protein, Connexin45, Connexin 45
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8A11.2, monoclonal
化学種の反応性
rabbit, rat, human, guinea pig
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GJC1(10052)
詳細
コネキシン45は、コネキシン遺伝子ファミリーとして知られるギャップ結合タンパク質ファミリーのメンバーです。発生期から成体まで、さまざまなタイプの細胞で発現しており、特に心筋組織や平滑筋組織、脳組織で発現しています。コネキシン45は、細胞から細胞へ低分子物質を拡散させる経路となる細胞間チャネルのネットワークの一部を形成しています。スプライシングされた転写産物の変異型が多数存在しますが、それらはすべて同じタンパク質アイソフォームをコードしていると考えられています。
免疫原
ヒトコネキシン45に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
この抗コネキシン45抗体C末端近傍、細胞質、クローン8A11.2(腹水不含)は、コネキシン45の検出において、ウェスタンブロッティング、免疫細胞染色、免疫蛍光染色、免疫組織染色での使用が検証されています。
免疫細胞染色:トランスフェクトしたラットC6細胞でコネキシン45を検出しました。
免疫細胞染色:ラット大動脈内皮細胞およびトランスフェクトHeLa細胞でコネキシン45が検出されました(Sorensen, C.M., et al. (2008) Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.295:R840–R847)。
免疫蛍光染色:HeLa細胞およびヒト心筋細胞でコネキシン45を検出しました(Hagen, A., et al. (2009) Cardiovascular Research.83:405–415)。
免疫蛍光染色:正常ラット成体膀胱でコネキシン45を検出しました(Ikeda Y., et al. (2007) Am J Physiol Renal Physiol.293(4):F1018–F1025)。
ウェスタンブロッティング:HeLa細胞およびヒト心筋細胞ライセートでコネキシン45を検出しました(Hagen, A., et al. (2009) Cardiovascular Research.83:405–415)。
ウェスタンブロッティング:モルモットの心房と洞房結節組織でコネキシン45を検出しました(Jones S.A., et al. (2004) The Journal of Physiology, 560:429-437)
ウェスタンブロッティング:野生型およびトランスフェクトしたHeLa細胞ライセートでコネキシン45を検出しました(Elenes S., et al. (2001) Biophys J. 81(3):1406-18)
免疫組織染色: 歯周組織における矯正治療4日後の12日齢胎児の神経管と骨髄腔および血管でコネキシン45が検出されました(Gluhak-Heinrich, J., et al. (2006) Cell Commun Adhes.13(1-2):115–125)。
免疫組織染色: ウサギ腸骨動脈の内皮および内膜下平滑筋ギャップ結合プラークにおいて、コネキシン45が検出されました(Chaytor, A.T., et al. (2005) British Journal of Pharmacology.144:108–114)。
免疫組織染色: ウサギの中大脳動脈でコネキシン45を検出しました(Ujiie H., et al. (2003) Stroke.34(2):544-50)。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
分子接着(CAM)
品質
U2OS細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10µgのU2OS細胞ライセート中のコネキシン45を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約45 kDa
ライセートによっては、さらに明らかにされていないバンドがみられることがあります。
関連事項
先発品:MABC3100
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB3100-C:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mariana Zancan et al.
Histology and histopathology, 35(4), 395-403 (2019-09-10)
The posterodorsal medial amygdala (MePD) has an adapted synaptic organization that dynamically modulates reproduction and other social behaviors in rats. Discrete gap junctions between glial cells were previously reported in the MePD neuropil. Connexins (Cx) are components of gap junctions
Ageing-related changes of connexins and conduction within the sinoatrial node.
Jones, Sandra A, et al.
The Journal of Physiology, 560, 429-437 (2004)