MAB2605
Anti-ATG5 Antibody, clone 177.19
clone 177.19, from mouse
別名:
APG5 autophagy 5-like, APG5 autophagy 5-like (S. cerevisiae), APG5 (autophagy 5, S. cerevisiae)-like, ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), ATG5 autophagy related 5-like, Apoptosis-specific protein
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
177.19, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATG5(9474)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Western Blot and Immunoprecipitation: HeLa cell lysate.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB2605:
試験成績書(COA)