Merck
MAB2015
Sigma-Aldrich
Anti-Cartilage Proteoglycan Antibody, adult, clone EFG-4
ascites fluid, clone EFG-4, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EFG-4, monoclonal
化学種の反応性
bovine, canine, pig, chicken, human, sheep, rabbit
以下との反応禁止
rat, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACAN(176)
特異性
関節軟骨、ニワトリ肢芽、角膜において、ケラタン硫酸側鎖で置換された、プロテオグリカンのコアタンパク質内にある短いペプチドを認識します。 ヒト胎児軟骨プロテオグリカンと交差反応しません。
免疫原
エピトープ:成体
ヒト成体軟骨プロテオグリカン。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング: 1:1,00 - 1:200
免疫組織染色: 1:50 - 250
ELISA: 1:250 - 1: 2500
RIA: 1:20,000 - 1:40,000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。I/
抗軟骨プロテオグリカン抗体、成体、クローンEFG-4は、Cartilage Proteoglycanのレベルを検出できます。ELISA、RIA、WB、IHでの使用が発表され、検証されています。&&
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
ECMタンパク質
物理的形状
腹水
保管および安定性
分注して-20°Cで最長12カ月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB2015:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cell-laden and cell-free biopolymer hydrogel for the treatment of osteochondral defects in a sheep model.
Jan C Schagemann,Christoph Erggelet,Hsi-Wei Chung,Andreas Lahm,Haymo Kurz,Eike H Mrosek
Tissue Engineering: Part A null
Adel Tekari et al.
Stem cell research & therapy, 7(1), 75-75 (2016-05-25)
The intervertebral disc (IVD) has limited self-healing potential and disc repair strategies require an appropriate cell source such as progenitor cells that could regenerate the damaged cells and tissues. The objective of this study was to identify nucleus pulposus-derived progenitor
Daniela A Frauchiger et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 25(10), 571-580 (2019-06-04)
Low back pain related to intervertebral disk (IVD) degeneration has a major socioeconomic impact on our aging society. Therefore, stem cell therapy to activate self-repair of the IVD remains an exciting treatment strategy. In this respect, tissue-specific progenitors may play
Experimental studies on the effects of recombinant human matrix metalloproteinases on herniated disc tissues--how to facilitate the natural resorption process of herniated discs.
Hirotaka Haro, Hiromichi Komori, Tsuyoshi Kato, Yasushi Hara, Masahiro Tagawa et al.
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society null
Mehdi Shakibaei et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2012, 509383-509383 (2012-04-05)
The aim of this study was to characterize the anti-inflammatory mode of action of botanical extracts from rosehip (Rosa canina), willow bark (Salix alba), and nettle leaf (Urtica dioica) in an in vitro model of primary canine articular chondrocytes. Methods.