安全性情報
MAB19310
Sigma-Aldrich
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, AF-28
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗アグリカン抗体、MMP切断、NT FFGVGネオエピトープ、クローンAF-28, clone AF-28, Chemicon®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AF-28, monoclonal
交差性
bovine, rat, human, pig, mouse
以下との反応禁止
guinea pig, horse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACAN(176)
詳細
Aggrecanの別名はaggregating chondroitin sulphate proteoglycanです。 Aggrecanは、関節軟骨に存在する主なプロテオグリカンであり、その乾燥重量の最大10%を構成しています。 関節に荷重負荷や圧縮力の内在特性を与える責任を担っています。
特異性
マウス抗アグリカンは、メタロプロテアーゼ由来アグリカン断片を検出するための切断部位特異的モノクローナル抗体です。 N末端FFGVG配列を持つポリペプチド上のネオエピトープを認識します。 この配列は、MMPで消化されたアグリカン断片のN末端にあります。 イムノブロッティングにより、AF-28は、ストロメライシン、コラゲナーゼ、ゼラチナーゼ、およびマトリライシンで消化されたアグリカンG1-G2基質由来のG2断片を特異的に検出できますが、エラスターゼ、トリプシン、カテプシンBによる消化で得られたG2断片は検出できませんでした。 未消化G1-G2は検出されませんでした。 競合実験により、内部FFGVG配列を持つペプチドはこの抗体では検出されないことが確認されました。クローンAF-28は、N末端FFGVG配列を持つポリペプチド上のネオエピトープを特異的に認識します。 この配列は、マトリックスメタロプロテアーゼで消化されたアグリカン断片のN末端にあります。
免疫原
FFGVGGEEDC-KLHペプチド
エピトープ:N末端FFGVGネオエピトープ
アプリケーション
この抗アグリカン抗体、MMP切断、N末端FFGVGネオエピトープ、クローンAF-28を用いたAggrecanの検出は、ELISAおよびWBでの使用が検証されています。&
ウェスタンブロッティング
ELISA
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究サブカテゴリー
ECMタンパク質
炎症 & 自己免疫機構
物理的形状
フォーマット:精製
保存剤として0.09%アジ化ナトリウムを含むPBS(pH 7.4)中の液体。
精製プロテインA
保管および安定性
2–8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
軟骨、神経管、脳組織
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB19310:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
MMP proteolysis of the human extracellular matrix protein aggrecan is mainly a process of normal turnover.
Struglics, A; Hansson, M
The Biochemical Journal null
Soluble recombinant neprilysin induces aggrecanase-mediated cleavage of aggrecan in cartilage explant cultures
Chevrier, A, et al
Archives of Biochemistry and Biophysics, 396, 178-186 (2001)
F A Mercuri et al.
The Journal of biological chemistry, 274(45), 32387-32395 (1999-11-05)
A recombinant human aggrecan G1-G2 fragment comprising amino acids Val(1)-Arg(656) has been expressed in Sf21 cells using a baculovirus expression system. The recombinant G1-G2 (rG1-G2) was purified to homogeneity by hyaluronan-Sepharose affinity chromatography followed by high performance liquid chromatography gel
Multiple functions of Osterix are required for bone growth and homeostasis in postnatal mice.
Zhou X, Zhang Z, Feng JQ, Dusevich VM, Sinha K, Zhang H, Darnay BG, de Crombrugghe B
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
The composition of the mesenchymal stromal cell compartment in human bone marrow changes during development and aging.
Maijenburg, MW; Kleijer, M; Vermeul, K; Mul, EP; van Alphen, FP; van der Schoot, CE; Voermans, C
Haematologica null