Merck
MAB1920
Sigma-Aldrich
抗ラミニンγ1抗体、クローン2E8
ascites fluid, clone 2E8, Chemicon®
別名:
Laminin B2 Chain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E8, monoclonal
化学種の反応性
rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMC1(3915)
特異性
インタクトなhuman lamininのB2鎖と反応し、lamininの神経突起伸長刺激活性は阻害しません。rat lamininの200 kDa鎖と交差反応します。
アプリケーション
ELISA(human lamininの最大結合率50%):(1:300000。
免疫蛍光
アフィニティークロマトグラフィー
免疫沈降
イムノブロッティング
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
この抗ラミニンγ1抗体、クローン2E8は、Laminin γ1の検出に関して、ELISA、CULT、IH、IP、WBでの使用が検証されています。
ターゲットの説明
200 kDa
物理的形状
液体、保存剤無添加。
アナリシスノート
コントロール
基底膜、海馬組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB1920:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jonathan C R Jones et al.
Journal of cell science, 118(Pt 12), 2557-2566 (2005-06-02)
Mechanical ventilation is a valuable treatment regimen for respiratory failure. However, mechanical ventilation (especially with high tidal volumes) is implicated in the initiation and/or exacerbation of lung injury. Hence, it is important to understand how the cells that line the
Laminin alpha 2 (merosin)-deficient muscular dystrophy and demyelinating neuropathy in two cats.
O'Brien, D P, et al.
Journal of the Neurological Sciences, 189, 37-43 (2001)
CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AFFECT HIPPOCAMPAL MICROVASCULATURE IN EARLY AD.
Schwartz, E; Wicinski, B; Schmeidler, J; Haroutunian, V; Hof, PR
Translational neuroscience null
Mapping gene expression changes in the fetal rat testis following acute dibutyl phthalate exposure defines a complex temporal cascade of responding cell types.
Johnson, KJ; Hensley, JB; Kelso, MD; Wallace, DG; Gaido, KW
Biology of Reproduction null
Hiroyuki Ido et al.
The Journal of biological chemistry, 279(12), 10946-10954 (2004-01-01)
The adhesive interactions of cells with laminins are mediated by integrins and non-integrin-type receptors such as alpha-dystroglycan and syndecans. Laminins bind to these receptors at the C-terminal globular domain of their alpha chains, but the regions recognized by these receptors