由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A5, monoclonal
交差性
mouse, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMC1(3915)
詳細
ラミニンは細胞外マトリックス糖タンパク質のファミリーで、基底膜の主要な非コラーゲン性構成成分です。細胞接着、分化、遊走、シグナル伝達、神経突起伸長、転移など、さまざまな生物学的プロセスに関与しています。胚形成、器官形成、外傷後治癒およびがんにおいて、ラミニン発現の変動が認められています。ラミニンは、神経突起の再生を促進する能力があることが発見され、注目を集めてきました。ラミニンは、ラミニンアルファ、ベータ、ガンマ(それぞれ旧称:A、B1、B2)の3本の同一でない鎖から構成されています。以前はベータ鎖と考えられていたガンマ1鎖は、ベータ鎖に似た構造ドメインを持っていますが、ドメインIとIIを隔てる短いアルファ領域がありません。ガンマ1鎖遺伝子の対立遺伝子を相同組換えによって不活性化したトランスジェニックマウスの胚は基底膜を欠くことから、ラミニンのガンマ1鎖がラミニンのヘテロ三量体形成に必要であることが示されています。
免疫原
マウスEHS腫瘍から調製した基底膜タンパク質
アプリケーション
この抗ラミニンガンマ1抗体クローンA5を用いたラミニンガンマ1の検出は、IH(P)での使用が検証されています。
研究サブカテゴリー
ECMタンパク質
細胞接着(CAM)
ECMタンパク質
細胞接着(CAM)
ターゲットの説明
177 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製ラット免疫グロブリン、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
アナリシスノート
コントロール
結腸管がんおよび神経線維腫
結腸管がんおよび神経線維腫
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB1914P:
試験成績書(COA)
Fenny Wiradjaja et al.
Disease models & mechanisms, 6(6), 1426-1433 (2013-09-21)
Fras1-related extracellular matrix protein 1 (FREM1) is required for epidermal adhesion during embryogenesis, and mice lacking the gene develop fetal skin blisters and a range of other developmental defects. Mutations in members of the FRAS/FREM gene family cause diseases of
Daniel Öhlund et al.
BMC cancer, 13, 154-154 (2013-03-28)
Pancreatic cancer shows a highly aggressive and infiltrative growth pattern and is characterized by an abundant tumor stroma known to interact with the cancer cells, and to influence tumor growth and drug resistance. Cancer cells actively take part in the
Alejandro E Mayorca-Guiliani et al.
Nature protocols, 14(12), 3395-3425 (2019-11-11)
The extracellular matrix (ECM) is a major regulator of homeostasis and disease, yet the 3D structure of the ECM remains poorly understood because of limitations in ECM visualization. We recently developed an ECM-specialized method termed in situ decellularization of tissues