安全性情報
MAB1820
Sigma-Aldrich
抗Scribble抗体
clone 7C6.D10, Chemicon®, from mouse
別名:
Scrib, LAP4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7C6.D10, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SCRIB(23513)
詳細
Scribbleは、Drosophilaで初めて発見された腫瘍抑制マーカーで、細胞の増殖、極性、浸潤、転移の制御に関与しています(Humbert, et al, 2003)。 哺乳類Scribbleは、上皮組織における基底膜染色とTリンパ細胞における非常に偏った発現を示し(Dow, et al, 2003)((Ludford-Menting, et al, 2005)、定方向の上皮移動に特異的に関与している極性の制御において不可欠な役割を担っています。ヒトScribbleの発現の変化は、浸潤性上皮がんと関連していますが、腫瘍形成におけるその役割はまだよく分かっていません(Dow, et al, 2007)。
特異性
配列相同性に基づいてマウスと交差反応すると予測されます。他の動物種との反応性は検討されていません。
免疫原
ScribbleのPDZ2ドメインに相当するGSTタグ付き融合タンパク質
エピトープ:ScribbleのPDZ2ドメイン
アプリケーション
推奨希釈率:
ウェスタンブロッティング:0.2 µg(1:2000)
この抗Scribble抗体は、Scribble検出についてWBにおける使用が検証済みです。
研究のサブカテゴリ
腫瘍マーカー
細胞骨格
品質
HeLa細胞ライセートのウェスタンブロッティングによりルーチン評価済み。
ターゲットの説明
220 kDa
物理的形状
0.05% NaN3含有PBSで精製。
フォーマット:精製
保管および安定性
保存期間は、2~8°Cで受領日から最長1年です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1820:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L E Dow et al.
Oncogene, 26(16), 2272-2282 (2006-10-18)
Altered expression of human Scribble is associated with invasive epithelial cancers, however, its role in tumour development remains unclear. Mutations in Drosophila Scribble result in loss of polarity, overproliferation and 3D-tumourous overgrowth of epithelial cells. Using complementation studies in Drosophila
Mandy J Ludford-Menting et al.
Immunity, 22(6), 737-748 (2005-06-21)
T cell shape is dictated by the selective recruitment of molecules to different regions of the cell (polarity) and is integral to every aspect of T cell function, from migration to cytotoxicity. This study describes a mechanism for the regulation
Lukas E Dow et al.
Oncogene, 22(58), 9225-9230 (2003-12-19)
Scribble (scrib), discs large (dlg) and lethal giant larvae (lgl) encode proteins that regulate cell polarity and have been identified as neoplastic tumour suppressor genes in Drosophila melanogaster. Here, we have used the Drosophila model system to provide the first
Patrick Humbert et al.
BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 25(6), 542-553 (2003-05-27)
Dlg (Discs large), Scrib (Scribble) and Lgl (Lethal giant larvae) are evolutionarily conserved components of a common genetic pathway that link the seemingly disparate functions of cell polarity and cell proliferation in epithelial cells. dlg, scrib and lgl have been