安全性情報
MAB1567A4
Sigma-Aldrich
Anti-MAG Antibody, clone 513, Alexa Fluor 488 Conjugate
clone 513, from mouse, ALEXA FLUOR 488
別名:
Myelin-associated glycoprotein, Siglec-4a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 488
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
513, monoclonal
化学種の反応性
rat, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), frog (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAG(4099)
詳細
ミエリン関連糖タンパク質(MAG)は、免疫グロブリンスーパーファミリーの一員で、100 kDaの膜糖タンパク質であり、髄鞘形成過程に関与していると考えられています。成人の中枢神経系(CNS)における軸索再生は、ミエリン中の2つのタンパク質、NogoとMAGによって制限されています。MAGは中枢神経系における神経再生の抑制に関与しています。
免疫原
生後1~2日のニワトリ脳のL2エピトープ保有糖タンパク質抽出物
アプリケーション
免疫細胞染色: 希釈倍率1:100で使用、ラットE18一次皮質細胞中のMAGを検出できます。
抗MAG抗体クローン513、Alexa Fluor 488結合は、MAGの検出において、IC、IHでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生神経科学
品質
成体マウス脳組織において免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:100で使用、成体マウス脳組織中のMAGを検出できます。
ターゲットの説明
算出値:69 kDa
物理的形状
Alexa Fluor 488結合精製マウスモノクローナルIgG1抗体、PBS溶液、15 mg/mL BSA、0.1%アジ化ナトリウム含有
精製プロテインA
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cで遮光して受領日から最長6か月冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
成体マウス脳組織
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1567A4:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Allison Y Louie et al.
Journal of neuroinflammation, 20(1), 190-190 (2023-08-19)
Recent data suggest that myelin may be altered by physiological events occurring outside of the central nervous system, which may cause changes to cognition and behavior. Similarly, peripheral infection by non-neurotropic viruses is also known to evoke changes to cognition