Merck
MAB13444
Sigma-Aldrich
抗インテグリンα6抗体、クローンBnC6B4
clone BnC6B4, Chemicon®, from mouse
別名:
CD49f
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BnC6B4, monoclonal
交差性
chicken
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA6(3655)
特異性
ニワトリインテグリンアルファ6と反応することが、cDNAをトランスフェクトしたNIH3T3細胞を用いた実験とイムノブロットで示されています。
免疫原
成体ニワトリ脳組織から精製したインテグリンアルファサブユニットを、6Mグアニジンイソチオシアネートで変性させ、ベータ1サブユニットを除去しました。
アプリケーション
ウェスタンブロット
免疫沈降:二量体受容体が変性した後に単量体アルファ6サブユニットを沈降させますが、未変性の受容体は沈降させません。
免疫組織染色: メタノール固定凍結切片の免疫組織染色に有効です。 メタノールで一晩固定することをお勧めします。 過去の実験では、ニワトリ胚組織の14ミクロンの切片を使用しました。 抗体の典型的な希釈は35 μg/mLであり、抗体とのインキュベーションを一晩行った後、ヤギ抗マウスIg -FITC二次抗体を用いて検出します。
免疫細胞染色:メタノール固定培養細胞(15分間固定)に有効です。
イムノブロット: ニワトリ脳組織の130 kDaのバンドおよびトランスフェクトしたNIH3T3細胞の140 kDaのバンドを認識します(分子量の差はおそらく糖鎖付加の差に起因します)。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗インテグリンα6抗体、クローンBnC6B4は、IP、WB、IC、IHで使用するための、インテグリンα6に対する抗体です。
物理的形状
フォーマット:精製
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB13444:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Developmentally regulated expression of alpha 6 integrin in avian embryos.
Bronner-Fraser, M, et al.
Development, 115, 197-211 (1992)
Lauren R Strachan et al.
The Journal of cell biology, 167(3), 545-554 (2004-11-03)
Cell migration is essential for proper development of numerous structures derived from embryonic neural crest cells (NCCs). Although the migratory pathways of NCCs have been determined, the molecular mechanisms regulating NCC motility remain unclear. NCC migration is integrin dependent, and
Y Hayashi et al.
The Journal of cell biology, 110(1), 175-184 (1990-01-01)
Chicken integrin beta 1 cDNA and its site-directed mutants were cloned into a mammalian expression vector and introduced into mouse NIH 3T3 cells. Stable transfectants expressing the chicken beta 1 subunit or its site-directed mutants were identified by immunostaining with