安全性情報
MAB131873
Sigma-Aldrich
抗mCherry抗体、クローン1C51
clone 1C51, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C51, monoclonal
交差性(ホモロジーによる予測)
all
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
mCherryは赤色蛍光タンパク質であり、DsRedに由来します。DsRedは、Discosoma種のスリバチサンゴの赤色蛍光タンパク質です。単量体であり、複数サイクルの変異、方向性のある修飾、進化的選択により遺伝子操作されています。励起極大は587 nm、発光極大は610 nmで、蛍光量子収率は0.22です。mCherryは光安定性が高く、光退色に抵抗性があります。また、輝度が向上しており、成熟速度が極めて速いです。抗mCherry、クローン1C51はアフィニティ精製抗体であり、pFin-EF1-mCherryをトランスフェクトしたHEK293細胞のmCherryを認識します。(参考:Wang, H., et al. (2018). Front. Mol. Neurosci. 11; 255; Naqvi, S., et al. (2014) Biochem. J. 458(3); 469-479; Mayr, B., and Montiminy, M. (2001). Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2(8); 599-609)。
特異性
クローン1C51は複数の種のmCherryタンパク質を検出します。
免疫原
Hisタグ付き全長リコンビナントmCherry。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、ウェスタンブロッティングでmCherryを検出しました(Krajcovic, M., et. al. (2013). Mol Biol Cell. 24(23):3736-45)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、非トランスフェクトHEK293細胞に対して、pFin-EF1-mCherryをトランスフェクトしたHEK293細胞のmCherryを検出しました(Dr Gerry Shawの厚意による提供)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、pFin-EF1-mCherryをトランスフェクトしたHEK293細胞のmCherryを検出しました(Dr Gerry Shawの厚意による提供)。
抗mCherry抗体、クローンIC51、カタログ番号:MAB131873は、mCherryタンパク質を検出し、免疫細胞染色およびウェスタンブロッティングでの使用がテストされています。
品質
pFin-EF1-mCherryをトランスフェクトしたHEK293細胞のウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、pFin-EF1-mCherryをトランスフェクトしたHEK293細胞に由来する10 µgのライセート中のmCherryを検出できます。
ターゲットの説明
約32 kDa、実測; 26.72 kDa、算出。一部のライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
物理的形状
PBS、0.03%アジ化ナトリウム、50%グリセロールを含むバッファー中の精製マウスモノクローナル抗体IgG2a。
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB131873:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Memoona Ramzan et al.
Human mutation, 42(10), 1321-1335 (2021-07-16)
Hereditary deafness is clinically and genetically heterogeneous. We investigated deafness segregating as a recessive trait in two families. Audiological examinations revealed an asymmetric mild to profound hearing loss with childhood or adolescent onset. Exome sequencing of probands identified a homozygous
Jae Jin Kim et al.
Molecular cell, 80(2), 327-344 (2020-09-24)
Stabilization of stalled replication forks is a prominent mechanism of PARP (Poly(ADP-ribose) Polymerase) inhibitor (PARPi) resistance in BRCA-deficient tumors. Epigenetic mechanisms of replication fork stability are emerging but remain poorly understood. Here, we report the histone acetyltransferase PCAF (p300/CBP-associated) as