安全性情報
MAB10404
Sigma-Aldrich
Anti-Ghrelin Antibody, clone 1ML-1D7
ascites fluid, clone 1ML-1D7, from mouse
別名:
ghrelin/obestatin prepropeptide1, ghrelin/obestatin2, ghrelin, growth hormone secretagogue receptor ligand1, obestatin1, ghrelin/obestatin preprohormone, Motilin-related peptide2, ghrelin1, M46 protein3, Growth hormone secretagogue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1ML-1D7, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GHRL(51738)
詳細
Ghrelinは28個のアミノ酸からなるペプチドであり、Serine 3において必須n-octonayl修飾されています。このペプチドホルモンは成長ホルモン分泌促進物質受容体のための内因性リガンドとして知られており、ペプチドホルモンモチリン(Motilin)との配列類似性を共有します。Ghrelinは、成長ホルモンの分泌や摂食行動、消化管運動を含む多面発現性を示します。主として消化管内の腸内分泌細胞によって作り出されますが、特に海馬における神経栄養において重要な役割を果たすことが示されており、さらに、変化する環境へ認識適応と学習プロセスにおいても必須の要素と考えられています。
特異性
この抗体はN末端のグレリンを認識します。
免疫原
ヒトグレリン(Ghrelin)のN-末端に相当する直鎖ペプチド。
アプリケーション
このAnti-Ghrelin Antibody、クローン1ML-1D7はWB & ICでの使用が検証されています。
免疫細胞染色:前回ロットを希釈倍率1:500で使用して、A431細胞のグレリン(Ghrelin)を検出しました。
品質
マウス胃組織ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:この抗体を希釈倍率1:1,000で使用して、10 µgのマウス胃組織ライセート中のグレリンを検出しました。
ターゲットの説明
13 kDa、実測値かつ計算値
アナリシスノート
コントロール
マウス胃組織ライセート
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MAB10404:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Histopathologic and immunohistochemical sequelae of bariatric embolization in a porcine model.
Paxton, BE; Alley, CL; Crow, JH; Burchette, J; Weiss, CR; Kraitchman, DL; Arepally, A; Kim, CY
Journal of Vascular and Interventional Radiology : Jvir null