安全性情報
LX0020
Supelco
Lactic Acid
85%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
別名:
2-Hydroxypropionic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
製品名
Lactic Acid 85%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
フォーム
liquid
濃度
85.0-90.0% (lactic acid)
不純物
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤5 ppm Iron (Fe)
強熱残分
≤0.02%
APHA: ≤50
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
Meets ACS Specifications GR ACS
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
Assay: 85.0-90.0%
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 50 max
Form: Liquid
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Residue after ignition: 0.02% max
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Sulfate (SO4): 0.002% max
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LX0020-3:
LX0020-6:
LX0020-901:
試験成績書(COA)