Merck
LUXRGTKIT
Millipore
mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit
greener alternative
Reagent Kit of Resolving Solution, Diluent and Stacking Solution for MPAGE® Lux Curing Station
別名:
mPAGE® Lux 硬化ステーション用 mPAGE® Lux Bis-Tris 試薬キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105323
NACRES:
NC.01
product name
mPAGE® Lux Bis-Tris 試薬キット,
シェルフライフ
12 mo.
品質水準
包装
kit of 1 kit (~75 gels)
メーカー/製品名
Millipore
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
詳細
この mPAGE® Lux Bis-Tris 試薬キットは、ポリアクリルアミドゲル作成用 mPAGE® Lux 硬化ステーションと互換性のある唯一の試薬キットです。ミニタンパク質ゲルを 手作業でキャスティングする際に、迅速で簡単なゲル硬化プロセスを実現します。ミニゲルは 1.5 分で硬化し、全体的なキャスティングプロセスは 3 分未満です。 mPAGE® Lux 溶解液(225 mL)、 mPAGE® Lux 希釈液(225 mL)、mPAGE® Lux スタッキング液(112 mL)の キットです。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
構成
mPAGE® Lux Bis-Tris 試薬キットには以下のコンポーネントが含まれています:
  • mPAGE® Lux Bis-Tris 溶解液
  • mPAGE® Lux Bis-Tris 希釈液
  • mPAGE® Lux Bis-Tris スタッキング溶液
適合性
以下に対応します:
  • mPAGE® Lux 硬化ステーション
  • mPAGE® Lux マスキングショートプレート
  • mPAGE® Lux 混合用チューブ
  • mPAGE® コーム
  • mPAGE® ミニスペーサープレート
  • mPAGE® Mini ゲルタンク
  • mPAGE® ミニウェット転写システム
ターゲットの説明
The mPAGE® Lux Bis-Tris 試薬キットには以下のコンポーネントが含まれています:
  • mPAGE® Lux Bis-Tris 溶解液
  • mPAGE® Lux Bis-Tris 希釈液
  • mPAGE® Lux Bis-Tris スタッキング溶液
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
Jan Code
LUXRGTKIT:
試験成績書(COA)