おすすめの製品
AC/DC入力
100 - 240 V, 1.5 A
詳細
Instrument for curing mini gels using UV light, does not include casters, plates or combs.
包装
pkg of 1 pack
メーカー/製品名
mPAGE®
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
15-30 °C ambient temp. limit
20-80% humidity limit (non-condensing)
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
H
>2000 m , altitude
L × W × H
41.275 cm × 29.21 cm × 32.385 cm
ゲルサイズ
8.3 cm × 10.1 cm
ゲル厚
0.75 mm
1.0 mm
1.5 mm
ウェルサイズ × 容積
0.75 mm × 10 well (25 μL) × 15 well (10 μL)
1.0 mm × 10 well (40 μL) × 15 well (25 μL)
1.5 mm × 10 well (60 μL) × 15 well (36 μL)
ウェル容積
10 well , using 10-well comb
15 well , using 15-well comb
適合性
for use with mPAGE®
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
構成