Merck
KZZZA04TH3
Millipore
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
物質
polyester support
polypropylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
Opticap® XL 4
特徴
hydrophilic
L
7.7 in.
W
3.3 in.
ろ過面積
0 m2
Matrix
No Media
フィッティング
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany