主要文書
KZZDG10TT1
Millipore
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
物質
polyester support
polypropylene housing
品質水準
無菌性
irradiated
non-sterile
滅菌適合性
gamma compatible
製品種目
Opticap® XL 10
特徴
hydrophilic
L
13.2 in.
W
4.2 in.
ろ過面積
0 m2
マトリックス
No Media
フィッティング
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany