安全性情報
KX0020
Supelco
Kerosene
GR
別名:
Kerosene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352401
EC Index Number:
265-150-3
bp:
180-188 °C
蒸気圧
0.75 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
不純物
≤1 ppm Sulfur (S)
APHA: ≤20
bp
180-188 °C
転移温度
flash point 54 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
GR
Odorless solvent.
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
Boiling range171-191°CColor (APHA)20 maxFormClear odorless liquidInfrared SpectrumConforms to standardSpecific Gravity at 15.6/15.6°C0.756-0.761Sulfur (S)1ppm max
Evaporation Number: 0.16
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 - 125.6 °F
引火点(℃)
38 - 52 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
KX0020-1:
1.09774-901:
KX0020-901:
KX0020-3:
KX0020-20:
試験成績書(COA)