Merck
KVGLA3FTT1
Millipore
Durapore® 0.22 µm、オプティキャップ(Opticap)® XLTカプセル
Opticap® XLT 30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
PVDF membrane
silicone O-ring
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
Opticap® XLT 30
特徴
hydrophilic
テクニック
sterile filtration: suitable
L
34.3 in.
W
6.0 in.
ろ過面積
2.1 m2
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany