Merck
KMP8G05TT1
Millipore
Milligard® PES 1.2/0.8 µm(公称)、Opticap® XLカプセル
Opticap® XL 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
物質
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
品質水準
無菌性
irradiated
non-sterile
滅菌適合性
gamma compatible
製品種目
Opticap® XL 5
特徴
hydrophilic
テクニック
prefiltration: suitable
L
8.5 in.
W
4.2 in.
コアサイズ
, polypropylene
ろ過面積
0.29 m2
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
フィッティング
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Milligard® PES 1.2/0.8 µmフィルターは、さまざまな流体流からの信頼性の高い微粒子除去のためにデザインされています。滅菌グレードのフィルターまたはその他のユニット操作の上流で使用すると、処理効率が向上します。Milligard®PESフィルターは、製品固有の試験、品質、規制情報を統合してコンプライアンスのニーズを簡素化するEmprove®プログラムによりサポートされています。
アプリケーション
前ろ過
特徴および利点
  • 高流速で高スループット
  • 小規模デバイスから実生産サイズのデバイスへの予測可能な拡張可能性
  • 高い熱安定性:定置蒸気滅菌法およびオートクレーブ滅菌法に対応
  • 使い捨てのガンマ対応形式
  • 苛性安定性
包装
PE袋
その他情報
使用方法
生物保持:微生物
作用機序:ろ過(サイズ排除)
用途:バイオプロセシング
使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
使用上の注意:オプティキャップ®小規模300カプセル、XL、XLT、Tラインカプセルユーザーガイドを参照してください
保管について:乾燥した場所で保管してください。
廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
フィルターは、ISO9001品質システム規格の認定登録機関によって承認された品質管理システムに従ってデザインされ、開発され、製造されています。 すべてのフィルターの品質証明書はオンラインで入手できます。