Merck
KMP2G10TT1
Millipore
Milligard® PES 1.2/0.2 µm(公称)、オプティキャップ(Opticap)® XLカプセル
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 10, pore size 1.2/0.2 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
物質
polyester support
polyethersulfone membrane
polyethersulfone prefilter
polypropylene housing (gamma stable)
品質水準
無菌性
irradiated
non-sterile
滅菌適合性
gamma compatible
製品種目
Opticap® XL 10
特徴
gamma compatible
hydrophilic
パラメーター
1.4 bar max. pressure (20 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. pressure (25 psi) at 80 °C
5.5 bar max. pressure (80 psi) at 4-25 °C (forward)
テクニック
bioburden reduction: suitable
L
33.5 cm (13.2 in.)
W
4.2 in.
直径
10.7 cm (4.2 in.)
ろ過面積
0.6 m2
入口接続部直径
1.5 in.
マトリックス
Milligard® (PES)
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size
1.2/0.2 μm pore size
泡立ち点
39.2 psi (≥2700 mbar), air with water at 23 °C
フィッティング
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
アプリケーション
filtration (Prefilters and Bioburden )
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Milligard® PES 1.2/0.2 µm(公称)フィルターは、効率的なバイオバーデン管理 およびさまざまな流体流からの信頼性の高い微粒子除去のためにデザインされています。重要でない 用途に単独で使用する場合、これらのメンブレンベースのフィルターは、通常、 ≥ 6 logのBrevundimonas diminutaを除去します。滅菌グレードのフィルターまたはその他のユニット操作の上流で使用すると、 処理効率が向上します 。 Milligard® PESフィルターは、 製品固有の試験、品質、規制情報を統合してコンプライアンスのニーズを簡素化するEmprove®プログラムによりサポートされています 。
アプリケーション
前ろ過およびバイオバーデン管理
特徴および利点
  • 高流速で高スループット
  • バリデート済みのバイオバーデン削減
  • 小規模デバイスから実生産サイズのデバイスへの予測可能な拡張可能性
  • 高い熱安定性:定置蒸気滅菌法およびオートクレーブ滅菌法に対応
  • 使い捨てのガンマ対応形式
  • 苛性安定性
包装
PE袋
開けやすい二重バッグ
その他情報
使用方法
生物保持:微生物
作用機序:ろ過(サイズ排除)
用途:バイオプロセシング
使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
使用上の注意:オプティキャップ®小規模300カプセル、XL、XLT、Tラインカプセルユーザーガイドを参照してください
保管について:乾燥した場所で保管してください。
廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
フィルターは、ISO9001品質システム規格の認定登録機関によって承認された品質管理システムに従ってデザインされ、開発され、製造されています。 すべてのフィルターの品質証明書はオンラインで入手できます。