Merck
KGW3A1TTT1
Millipore
Polysep II 1.0/0.2 µm(公称)、オプティキャップ(Opticap)® XLTカプセル
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XLT 10, pore size 1.0/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
別名:
Opticap XLT10 Polysep II 1.0/0.2 μm 1-1/2 in. TC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
物質
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
Opticap® XLT 10
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Opticap®
パラメーター
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
テクニック
prefiltration: suitable
L
37.6 cm (14.8 in.)
W
6.0 in.
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
ろ過面積
0.46 m2
入口接続部直径
1.5 in.
入口幅・出口幅
15.2 cm (6.0 in.)
出口接続部直径
1.5 in.
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤145 mg/capsule
マトリックス
Polysep II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
1.0/0.2 μm pore size
入力
sample type liquid
フィッティング
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: カプセル
T-line/Gauge Port: T-line
特徴および利点
Format: Double Layer
包装
ダブル イージーオープン バッグ
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
調製ノート
Sterilization Method
121 °C 30 分のオートクレーブ滅菌3回; インライン蒸気滅菌不可
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥5 L
Gravimetric Extractables: after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature
法的情報
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
免責事項
EMD Millipore Corporationは本製品が欧州の圧力機器指令97/23/EC (1997年5月29日施行) に適合していることを証明します。本製品は圧力容器指令第3条3項に基づき分類されています。使用時の安全性を保証するため、適切なエンジニアリング方式に沿って設計・製造されています。本製品は圧力容器指令第3条3項に従い、CEマークは表示されていません。
WGK
WGK 2