安全性情報
IX0005
Sigma-Aldrich
Imidazole
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Imidazole, Glyoxaline, 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
-NHCH=NCH=CH-
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
EC Index Number:
206-019-2
蒸気圧
0.003 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
solid
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
転移温度
flash point 145 °C
密度
1.03 g/cm3
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI Key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
詳細
GR ACS Imidazole
IX0005-2 50g Poly Bottle
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Assay99% minIron (Fe)0.001% maxResidue after ignition0.1% maxWater (H2O)0.2% maxpH of a 5% solution at 25°C9.5-11.0
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IX0005-1:
IX0005-2:
試験成績書(COA)