Merck
IT5SP0005
Millipore
Adapter Kit, 9/16 HB, 5/8 HB, 1/4 NPTM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151819
eCl@ss:
32031690
メーカー/製品名
Integritest®
品質水準
H
0.5 in.
13 mm
W
1 in.
Depth
3 in.
重量
8 oz
適合性
for use with INTEGRITEST® 5
保管温度
2-30°C
法的情報
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany