主要文書
IQ7XUVKT1
Milli-Q
ech2o® UVランプ
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ storage tanks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
NB.33
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
ech2o®
適合性
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このech2o® UVランプキットには、Milli-Q® IQ 7003/05/10/15向け水銀フリーUV LED細菌用ランプ、Milli-Q® IQ/IX貯蔵タンクのASM向け水銀フリーUV LED細菌用ランプ、およびMilli-Q® IQ 7003/05/10/15向け有機汚染物質酸化用水銀フリーUVエキシマーランプが各1個含まれています。
アプリケーション
ech2o® UVランプキットは、システム内および貯蔵タンク内のバイオフィルムの成長を制限するため、および有機汚染物質を確実に酸化するために使用されます。
特徴および利点
  • 3つのUVランプはすべて水銀フリーです
  • 2つのランプは細菌を不活性化するためにUVc LED技術(265 nmで発光)を採用しています
  • 1つのランプは有機汚染物質を光酸化するためにエキシマー技術(172 nmで発光)を採用しています
構成
システム用ech2o®ランプ、上部タンク用ech2o® ASMランプ、およびシステムの有機汚染物質酸化用ech2o®ランプ
法的情報
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany