Merck
IPVH08130
Millipore
Immobilon® -P PVDF Membrane
10 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
別名:
Immobilon-P membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
product name
Immobilon®-P PVDFメンブレン, 10 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
フィルタL × W
8.5 cm × 13.5 cm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
キャパシティ
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:IPVH
主な結合機序:静電気的結合、疎水性相互作用
アプリケーション
10シート、8.5 cm x 13.5 cm、0.45 µm孔径、ウェスタンブロッティング用疎水性PVDFトランスファーメンブレン。
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13