主要文書
IPAKGARH2
Milli-Q
IPAK Gard®前処理パック
This product is replaced with IPAKGARDH2. Search to Explore!
別名:
IPAK gard® H 10-15前処理パック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
品質水準
特徴
For optimal protection of the reverse osmosis membrane
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
IPAK Gard®
H
39.5 cm (15.5 in.)
入力
feed water nature potable tap water (with hardness (as CaCO3) > 300 ppm)
適合性
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IPAK Gard®10-15前処理パックHは、硬水の逆浸透(RO)メンブレンを最適に保護し、システムの性能を向上させ、その寿命を延長します。
Milli-Q® IQ 7010、Milli-Q® IQ 7015、Milli-Q® IX 7010、Milli-Q® IX 7015純水製造装置と使用。
アプリケーション
Milli-Q IQ 7010およびIQ 7015装置と併用した場合の逆浸透メンブレンの最適な保護用(硬度保護)。
特徴および利点
  • 活性炭は遊離塩素から保護します。
  • ポリリン酸ビーズはスケーリングおよび沈殿物から保護します。
  • デプスフィルターは微粒子およびコロイドから保護します。
  • 63%のパーツ供給業者が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany