特徴
For optimal protection of the reverse osmosis membrane
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
IPAK Gard®
H
39.5 cm (15.5 in.)
入力
feed water nature potable tap water (with hardness (as CaCO3) > 300 ppm)
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IPAK Gard®3-5前処理パックHは、硬水の逆浸透(RO)メンブレンを最適に保護し、システムの性能を向上させ、その寿命を延長します。
Milli-Q® IQ 7003/05、Milli-Q® IX 7003/05、Milli-Q® EQ 7008/16純水製造装置用。
Milli-Q® IQ 7003/05、Milli-Q® IX 7003/05、Milli-Q® EQ 7008/16純水製造装置用。
特徴および利点
- 活性炭は遊離塩素から保護します。
- ポリリン酸ビーズはスケーリングおよび沈殿物から保護します。
- デプスフィルターは微粒子およびコロイドから保護します。
- 63%のパーツ供給業者が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品