主要文書
IPAKGARDH2
Milli-Q
IPAK Gard® 10/15前処理カートリッジ(硬水用)
For Milli-Q® IQ/IX 7010/15 water systems to protect RO membranes
別名:
IPAK Gard 10/15パック(硬水用)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
品質水準
包装
units of 1
メーカー/製品名
Milli-Q®
保管条件
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
入力
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
適合性
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
輸送温度
ambient
詳細
IPAK Gard® 10/15前処理カートリッジ(硬水用)は、硬水から遊離塩素、コロイド、粒子および無機物などの水質汚染物質を効率的に除去して逆浸透(RO)メンブレンを保護します。
精製技術には、遊離塩素を除去する活性炭、スケーリングや沈殿物から保護するpolyphosphate beads、および微粒子やコロイドを除去するプリーツフィルターを使用しています。この前処理カートリッジによって、システム′の性能が向上し、寿命が延長します。
アプリケーション
  • Milli-Q® IQ/IX 7010/15システムを使用すると、
  • 供給硬水中の遊離塩素、コロイド、粒子および無機物からROメンブレンが最適な状態で保護されるため、
  • システムの性能が向上し、寿命が延長します。
特徴および利点
  • 供給硬水から、プリーツフィルターが微粒子およびコロイドを除去し、活性炭ブロックが遊離塩素を取り除くため、ROメンブレンの性能を何年も確保することができます。
  • Polyphosphate beadsは、スケーリングや沈殿物から保護します。
  • e-Sure tagは、RFIDとシステムを接続することで、シームレスな消耗品ステータスのモニタリング、データ管理および完全なトレーサビリティを実現します。
  • 過剰水を排除して廃棄時の使用済みカートリッジを軽量化するDrain Capが付いています。
  • パーツ供給業者の63%が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany