Key Documents
IPAKGARA1
Milli-Q
IPAK Gard®前処理パック
This product is replaced with IPAKGARD1. Search to Explore!
別名:
IPAK Gard® 3-5前処理パック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
品質水準
特徴
removal of colloids, particles and free chlorine
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
IPAK Gard®
H
39.5 cm (15.5 in.)
ポアサイズ
5 μm pore size
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IPAK Gard®3-5前処理パックは、逆浸透(RO)メンブレンを最適に保護し、システムの性能を向上させ、その寿命を延長します。 Milli-Q® IQ 7003/05、Milli-Q® IX 7003/05、Milli-Q® EQ 7008/16純水製造装置用。
特徴および利点
  • プリーツ式フィルターおよびカーボンブロックコンポーネントがコロイド、粒子および遊離塩素を飲料水から高効率で除去し、長年にわたって逆浸透(RO)メンブレンの性能を維持します。
  • 63%のパーツ供給業者が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany